Learn More
Kautex™ Bottiglia in LDPE a collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
10 mL
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 3600
Descrizione
- Without closure
- Narrow mouth
- LDPE construction
- Metric capacity
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 200 ml |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | Bottiglia |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Product Type | Bottiglia |
| Diametro (sistema metrico) | 57.5 mm |