Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Interchangeable Wash Head
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Adjustable height delivery tube
- LDPE provides strength with flexibility
- Supplied in packs of 50
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Trasparenza | Si |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Product Type | Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multi-purpose bottle |
| Dimensione chiusura | GL 25 |
| Diametro (sistema metrico) | 59 mm |