Learn More
Brand™ Bottiglie in LDPE con collo stretto con tappo
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
GL 25
GL 28
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Manufactured from flexible, translucent, LDPE.
- Economical, multi-purpose bottle includes cap.
- Available in a variety of capacities.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | LDPE |
| Trasparenza | Translucent |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Product Type | Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multi-purpose bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 39 mm |
| Vedi altri risultati |