Learn More
Buerkle™ Narrow Neck Reagent Bottle
Codice prodotto. 10074170
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10074170
Marca: Buerkle™ 03400100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal bottles for storing, packing, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Reagent Bottle
Materiale HDPE
Include Polypropylene tamper-evident blue screw cap
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Viscous Oils
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm