Learn More
Buerkle™ Narrow Neck Reagent Bottle
Codice prodotto. 10184672
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10184672
Marca: Buerkle™ 03400500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universal bottles for storing, packing, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Lunghezza (sistema metrico) 74 mm