Learn More
Buerkle™ Narrow Neck Reagent Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE, transparent
- PP tamper-evident screw cap, blue
Specifica
Specifica
| Product Type | Reagent Bottle |
| Materiale | HDPE |
| Include | Polypropylene tamper-evident blue screw cap |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Viscous Oils |
| Altezza (sistema metrico) | 108 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45 mm |