Learn More
Duran™ Narrow Neck Reagent Bottle
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 10Pack |
| Certificato | Yes |
| Certificazione/Conformità | DIN 12035/ISO 4796 |
| Bocca | Stretta |
| Product Type | Reagent Bottle |