Learn More
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With screw connection
- Manufactured from renewable raw materials
- Green LDPE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Transparent |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Green |
| Certificazione/Conformità | Suitable for use with foodstuffs |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Bocca | Narrow |
| Forma | Round |
| Altezza (sistema metrico) | 47 mm |
| Vedi altri risultati |