Learn More
Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hygienic nylon brushes
- Robust aluminum handle
- Narrow brush shape
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Brush |
| Materiale maniglia | Aluminum |
| Tipo di punta | Narrow |
| Diametro (sistema metrico) setole | 14 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes with 7 to 14mm Diameter |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1100 mm |