Learn More
BRAND™ Narrrow Neck LDPE Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Quantità | 100 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 28 |
| Altezza (sistema metrico) | 264 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 117 mm |