Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Scoop Sterile Sample Bag
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16499930 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
523 mL
Dimensione della confezione:
50 confezioni
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16499930 523 mL 50 confezioni
1 options
Codice prodotto. 16499930
Marca: Whirl-Pak™ B01350WA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterile scoop already contained inside the bag eliminates the need to carry two items to collect a sample and minimizes contamination.
Sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. The 2 oz. (60 cc) polypropylene scoop measures 7 in. (18.5 cm) long.
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate, bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C). Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen temperatures down to -346°F (-210°C) - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Capacità (sistema metrico) 523 mL
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm
Volume di riempimento 18 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 50/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.50 mil
Dimensioni (L x P) 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Product Type Sample Bag