Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Trans-Pak™ Non-Sterile Specimen Sample Bag
Codice prodotto. 11707005 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11707005
Marca: Nasco B01253WA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unique specimen transport bag designed with an outside pouch to separate important paperwork from the inside of the bag - eliminating misplaced documents while protecting those handling the specimen
  • Outside pouch keeps important paperwork dry, clean, and separate from the sample.
  • Features the Biohazard symbol required by OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 24 oz.
Capacità (sistema metrico) 710mL
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Red
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Hazardous Waste Disposal
Include Bag
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm
Spessore (sistema imperiale) 2.50 mil
Dimensioni (L x P) 9 x 6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Product Type Biohazard Specimen Bag