Learn More
Abnova™ NAT8 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16133202
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16133202
Marca: Abnova™ H00009027P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH12626
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 9027
Peso molecolare 50.71
Nome NAT8 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAPCHVRKYQESDRQWVVGLLSRGMAEHAPATFRQLLKLPRTLILLLGGPLALLLVSGSWLLALVFSISLFPALWFLAKKPWTEYVDMTLCTDMSDITKSYLSERGSCFWVAESEEKVVGMVGALPVDDPTLREKRLQLFHLFVDSEHRRQGIAKALVRTVLQFARDQGYSEVILDTGTIQLSAMALYQSMGFKKTGQSFFCVWARLVALHTVHFIYHLPSSKVGSQ
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CML1/GLA/Hcml1/TSC501/TSC510
Nome comune NAT8
Simbolo del gene NAT8
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution