missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natamycin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16428126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16428126

Marca: Medchem Express HYB0133

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.

Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.

Specifica

Materiale o nome chimico Natamycin
Forma fisica Solid
CAS 7681-93-8
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H47NO13
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Pimaricin
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (25.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (1.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC([C@H]1[C@@](C[C@H](/C=C/C=C/C=C/C=C/C[C@@H](C)OC2=O)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]3N)([H])[C@H]3O)([H])O[C@](O)(C[C@H](C[C@]4([H])[C@@H](/C=C/2)O4)O)C[C@@H]1O)=O
Molecular Weight (g/mol) 665.73
Peso formulazione 665.73
Percent Purity 99.3%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato