Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm Screw Thread Vials, Silanized
Codice prodotto. 12410258
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Stile collo:
Standard
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12410258
Marca: Thermo Scientific™ C4015S11W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
  • Original 4mL Waters WISP™ autosampler vial
  • Superior quality borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
  • I-D™ vials feature write-on patch
  • AP2000™ High-recovery vials feature a tapered bottom for maximum sample extraction
  • Glastic™ vials have a glass insert fixed inside of a plastic vial
  • Deactivated vials are available with either NSC Silanization or Kimshield™ pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Stile collo Wide
Volume (sistema metrico) di lavorazione 4 mL
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Marking Spot I-D