Learn More
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite
Codice prodotto. 10620526
Click to view available options
Capacità:
Fiale
Vials (100)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4 mL Vials
Flaconi da 2 ml
Descrizione:
Rack per fiale
Rack per flaconi con coperchio
Dimensione della confezione:
Pezzo
  • High quality construction for durability and long life
  • Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
  • Textured handle surface provides an assured grip
Codice prodotto. 10620526
Marca: Thermo Scientific™ C401527
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • High quality construction for durability and long life
  • Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
  • Textured handle surface provides an assured grip
Per riporre e organizzare le fiale in modo efficiente sia durante l'utilizzo che per la conservazione. È possibile risparmiare spazio impilando uno sull'altro i rack di plastica da 50 o 100 fiale.
Conservazione efficiente delle fiale grazie ai rack con tappo a vite Thermo Scientific™ National 4ml, impilabili per un ingombro ridotto.
  • Racks feature alphanumeric indexing for easier vial identification
  • Polypropylene vial racks are resistant to most solvents
Ordering Information
50 and 100 vial capacity racks available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vial Rack
Descrizione Rack per flaconi con coperchio
Colore Blu
Capacità Vials (100)
Materiale Polistirene
Forma Square
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 mL Vials
Periodo di garanzia limitata:
soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.