Learn More
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite
Descrizione
Conservazione efficiente delle fiale grazie ai rack con tappo a vite Thermo Scientific™ National 4ml, impilabili per un ingombro ridotto.
- I rack sono dotati di indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
- I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi
Informazioni per l'ordine
Sono disponibili rack da 50 e 100 fiale.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per fiale |
| Descrizione | Rack per fiale |
| Colore | Blu |
| Capacità | Fiale |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 50 |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi da 2 ml |
Periodo di garanzia limitata:
soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.