Learn More
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite
Descrizione
Conservazione efficiente delle fiale grazie ai rack con tappo a vite Thermo Scientific™ National 4ml, impilabili per un ingombro ridotto.
- Racks feature alphanumeric indexing for easier vial identification
- Polypropylene vial racks are resistant to most solvents
Ordering Information
50 and 100 vial capacity racks available.
Specifica
Specifica
| Product Type | Vial Rack |
| Descrizione | Rack per flaconi con coperchio |
| Colore | Blu |
| Capacità | Vials (100) |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Square |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4 mL Vials |
Periodo di garanzia limitata:
soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.