Learn More
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits
Codice prodotto. 11931613
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo di chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Polypropylene, Flanged
Setto:
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Tipo di imballaggio:
Polybag
Storage Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11931613
Marca: Thermo Scientific™ C4013017A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Colore (guarnizione) Red/White
Descrizione Amber Glass; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone septum; in polybag
Colore Amber
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Silicone
Tipo di imballaggio Polybag
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 8-425