Learn More
Thermo Scientific™ Assembled Target™ 10-425 Caps and Septa
Codice prodotto. 12483658
Click to view available options
Colore:
Natural
Yellow
Setto:
Integral Molded Polypropylene
Red PTFE/White Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12483658
Marca: Thermo Scientific™ C401060AY
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minimize contamination from handling with convenient Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
Minimize contamination from handling with convenient Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Yellow; Septa: Red PTFE/White Silicone
Colore Yellow
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Setto Red PTFE/White Silicone
Product Line National Assembled Target
Tipo Screw Cap
Dimensione chiusura 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10-425 Screw Thread Vials