Learn More
Thermo Scientific™ Components for Vial Convenience Kits
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Vials, caps and septa for use with Thermo Scientific™ National vial convenience kits.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Clear 20mL vials, 28 x 57mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Product Line | National |
| Volume (sistema metrico) totale | 20 mL |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Quantità | 100 Pk. |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Vedi altri risultati |