Learn More
Thermo Scientific™ Components for Vial Convenience Kits
Codice prodotto. p-4526489
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12408646
Marca: Thermo Scientific™ B7920VO
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vials, caps and septa for use with Thermo Scientific™ National Vial Convenience Kits.
Vials, caps and septa for use with Thermo Scientific™ National vial convenience kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Clear 20mL vials, 28 x 57mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Product Line National
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Quantità 100 Pk.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ National Vial Convenience Kits