Learn More
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials
Codice prodotto. 11563810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
2.5mL; 11mm; Clear
8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Codice prodotto. 11563810
Marca: Thermo Scientific™ 60180501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Ordering Information:
Order caps separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL
Volume (sistema metrico) 1.2 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.2 mL
Dimensione chiusura 8 mm