Learn More
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
2.5mL; 11mm; Clear
8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Descrizione
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Ordering Information:
Order caps separately.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL |
| Volume (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.2 mL |
| Dimensione chiusura | 8 mm |