Learn More
Thermo Scientific™ National Economy Vials
Codice prodotto. 10003873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo:
Clear
Crimp Top Vial
Screw Thread Vial
Snap cap
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10003873
Marca: Thermo Scientific™ 60180714
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Economy Vials are offered as clear or amber, in a range of styles to meet specific application needs.
Thermo Scientific™ National Economy Vials are offered as clear or amber, in a range of styles to meet specific application needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 60180-714
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 2 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2 mL
Tipo Screw Thread Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian