Learn More
Thermo Scientific™ National Economy Vials
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo:
Clear
Crimp Top Vial
Screw Thread Vial
Snap cap
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Thermo Scientific™ National Economy Vials are offered as clear or amber, in a range of styles to meet specific application needs.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 60180-701 |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2 mL |
| Tipo | Crimp Top Vial |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian |