Learn More
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts are bulk-packed for convenience.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 200μL; 5mm OD |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Tipo | Insert |