Learn More
Thermo Scientific™ National Inserts for Standard-Opening Vials
Codice prodotto. 10688995
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
225 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10688995 225 μL pezzi 100
12430098 200 μL pezzi 100
12480158 250 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10688995 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C4012531L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione C4012-531L
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 225 μL
Stile Precision Point
Stile della base Conical
Product Line National