Learn More
Thermo Scientific™ National Inserts for Standard-Opening Vials
Codice prodotto. 12430098
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
225 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12430098
Marca: Thermo Scientific™ C4012K530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione C4012-K530
Materiale Kimshield Glass
Volume (sistema metrico) 200 μL
Stile Polyspring, Pulled point
Stile della base Conical
Product Line National
Tipo Insert