Learn More
Thermo Scientific™ National Inserts for Standard-Opening Vials
Codice prodotto. 12480158
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
225 μL
250 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12480158
Marca: Thermo Scientific™ C4013K465
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione C4013-K465
Materiale Kimshield Glass
Volume (sistema metrico) 250 μL
Stile della base Fondo piatto
Product Line National
Tipo Insert