Learn More
Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa
Codice prodotto. 12413678
Click to view available options
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione chiusura:
10-425
13-425
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12413678
Marca: Thermo Scientific™ C401068A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
  • Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
  • Eliminates septa push-through
  • Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Black; Bonded Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 10-425
Colore White, Black
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Pre-intagliato No
Setto Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in.
Product Line National
Dimensione chiusura 10-425