Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific septa for 4mL Screw-Thread Vials
Codice prodotto. 11995286
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11995286
Marca: Thermo Scientific™ C401555
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Vial Septa are designed for use with 4mL screw-thread vials.
Thermo Scientific™ National Vial Septa are designed for use with 4mL screw-thread vials.
  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Blue PTFE/White Silicone; Preslit
Materiale PTFE, Silicone
Product Line National
Tipo Septa, Single Slit
Dimensione chiusura 13-425