Learn More
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials
Codice prodotto. 12468686
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8 mL
12 mL
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 12468686
Marca: Thermo Scientific™ B7999S12A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials are constructed of superior quality borosilicate clear or amber glass.
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials are constructed of superior quality borosilicate clear or amber glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Amber; 12mL
Diametro (sistema metrico) esterno 19 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 12 mL
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Dimensione chiusura 15-425