Learn More
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials
Codice prodotto. 12478686
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8 mL
12 mL
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 12478686
Marca: Thermo Scientific™ B7999S3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials are constructed of superior quality borosilicate clear or amber glass.
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials are constructed of superior quality borosilicate clear or amber glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Clear; 8mL
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 8 mL
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Dimensione chiusura 15-425