Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target
Queste siringhe monouso interamente in plastica consentono di erogare piccole quantità di liquido o di applicare pressione al filtro mediante i filtri per siringa.
Marca: Thermo Scientific™ S7515-10
73.73 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
Queste siringhe monouso, utilizzate con i filtri per siringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific ™ Target2™ consentono di erogare e filtrare volumi contenuti di liquidi. Le siringhe monouso in plastica Thermo Scientific™ National Target rappresentano la scelta ideale per tutte le applicazioni dei filtri per siringhe. Queste siringhe monouso presentano una struttura in due parti con cilindri in polipropilene e stantuffi in polietilene. In questo modo non sono più necessarie le guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma né il lubrificante a base di silicone o di olio nel cilindro.
- Choose Luer-Slip or Luer Lock syringes, in capacities ranging from 1 to 50mL
- Nonsterile
- Bulk packed
Specifica
Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) | |
SiringaLuer-Lock | |
10 ml | |
Filtropersiringa | |
Non-sterile |
Siringhe Luer-Lock; capacità 10 ml | |
Sì | |
National Target | |
Luer Lock |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.