Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Assembled Vial, Cap and Septum Kits
Codice prodotto. 12453628
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Black
Light Blue
Setto:
PTFE/Silicone, Pre-slit
Red PTFE/White Silicone
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12453628
Marca: Thermo Scientific™ C401017AW
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
  • Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • Vial trays hold vials upright for easy filling and maintaining sample order
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Light Blue
Colore (guarnizione) Red/White
Descrizione Amber Glass I-D; Light Blue Cap; Red PTFE/White Silicone septum
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Amber
Materiale Glass
Setto Red PTFE/White Silicone
Marking Spot