Learn More
Thermo Scientific™ National Target DP™ Screw Caps with Septa
Codice prodotto. 11946846
Click to view available options
Colore:
Blue
Ivory, Red, Blue
Red, Black
Setto:
Blue PTFE/Silicone
Ivory PTFE/Red Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11946846
Marca: Thermo Scientific™ C400051A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Target DP Screw Caps with Septa are color coded to separate assays, standards or samples.
Thermo Scientific™ National Target DP Screw Caps with Septa are color coded to separate assays, standards or samples.
  • Preassembled with septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ivory PTFE/Red Rubber Septa; Black
Colore Red, Black
Materiale PTFE, Rubber
Setto Ivory PTFE/Red Rubber
Product Line National Target DP
Dimensione chiusura 9-425