Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Crimp-Top Vials—Wide-Opening 2mL, 12 x 32mm
Codice prodotto. p-4526441
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2.5 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1.5 mL
1.8 mL
2.3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Tipo:
Kimshield Deactivated Amber Glass I-D Vial
Kimshield Deactivated Clear Glass I-D Vial
Codice prodotto. 12463718
Marca: Thermo Scientific™ C40111240
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Target LoVial Crimp-Top Vials are designed with a wide-opening for easier filling.
Thermo Scientific™ National Target LoVial Crimp-Top Vials are designed with a wide-opening for easier filling.
  • Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
  • Borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
  • Uniformly flat bottom for security with inserts
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations
  • Target Colorband™ crimp top vials feature color-coded graduations and patch
  • Vials with an 11mm crimp finish require aluminum seal closures
  • Crimp/snap vials can be used with either 11mm aluminum seals or Snap-It™ Snap Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2.5mL Clear Glass Crimp-Top Vial—40mm Vial Height
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2.3 mL