Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Snap Cap Wide-Opening Vials
Codice prodotto. 10087684
Click to view available options
Tipo:
Micro-V™ Amber Glass Snap-It Microsampling Vial
Micro-V™ Clear Glass Snap-It Microsampling Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10087684
Marca: Thermo Scientific™ C4011V6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Target Snap Cap Wide-Opening Vials are easier to fill and provide a larger target area for the autosampler needle.
Thermo Scientific™ National Target Snap Cap Wide-Opening Vials are easier to fill and provide a larger target area for the autosampler needle.
  • 2mL, 12 x 32mm Crimp/Snap Ring Vials
  • Fit rotating or robotic arm autosamplers
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations at 0.5, 1.0 and 1.5mL
  • Target Snap-It™ vials can be used with snap caps or aluminum crimp seal closures
  • Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
  • Superior quality 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
  • Uniformly flat bottom for security with inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-V Amber Glass Snap-It Microsampling Vial
Volume (sistema metrico) 15 μL
Volume (sistema metrico) residuo 15 μL
Tipo Micro-V™ Amber Glass Snap-It Microsampling Vial