Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Unassembled Vial, Cap and Septum Convenience Kits
Codice prodotto. 12423718
Click to view available options
Marking Spot:
No
Setto:
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Colore:
Amber
Clear
Materiale:
Glass
Silanized Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12423718
Marca: Thermo Scientific™ C4010S92
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with septa are not attached to vials (packed in separate polybag)
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Light Blue
Descrizione Clear Glass; Silanized; Light Blue Cap, Pre-Slit Blue PTFE/White SiliconeSeptum; 2mL
Colore Clear
Materiale Silanized Glass
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 2 mL
Setto PTFE/Silicone, Pre-slit
Stile Silanized
Marking Spot No