Learn More
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified™ Vial Kits
Codice prodotto. 10514315
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
350 μL
1 mL
2 mL
4 mL
Materiale chiusura:
Bonded PTFE, Silicone
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Polyethylene
Tipo di chiusura:
SepCap
Tappo a vite
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10514315
Marca: Thermo Scientific™ CERT401599
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified Vial Kits provide extra assurance that time after time, the product upholds rigorous manufacturing standards.
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified Vial Kits provide extra assurance that time after time, the product upholds rigorous manufacturing standards.
  • Fully lot tested for HPLC and GC analysis
  • Certificate of Conformance in every pack
  • Bonded caps to prevent septa push-through
  • Clear Type 1, 33 expansion borosilicate glass or amber Type 2, 51 expansion borosilicate glass
  • Available with or without ID patch
  • Fixed micro vials or inserts for limited-volume sampling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Certified 1mL Amber Glass
Colore Amber
Volume (sistema metrico) 1 mL
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura SepCap