Learn More
Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial™ Wide-Opening Vial Kits
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Setto:
PTFE/RR w/C4011-630 Insert
PTFE/Red Rubber
PTFE/Silicone
Colore:
Amber
Clear
Stile collo:
Standard
Wide
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
pezzi 500
Descripción
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Especificaciones
Especificaciones
| Colore chiusura | Silver |
| Descrizione | Amber Glass; ID patch; Silver Seal, PTFE/Silicone Septum; 2mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Stile collo | Wide |
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Marking Spot | Sì |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido