Learn More
Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizer with SingleDISPLAY
Codice prodotto. 12865843 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12865843
Marca: Memmert™ SN55
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterilize a variety of containers and instruments with this hot air sterilizer. Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizers with SingleDISPLAY allow adjustment of pre-heated fresh air admixture by air flap control in 10% steps. Safer than disinfection.
  • German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
  • SingleDISPLAY provides adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-color display
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Process time does not start until the set temperature is reached
  • Three freely selectable temperature values
  • Adjust temperature (Celsius or Fahrenheit), air flap position, program time, time zones, summertime/wintertime
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC
Capacità (sistema metrico) 53 L
Tipo Natural Convection Hot Air Sterilizer
Display TFT
Da utilizzare con (applicazione) Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation
Include Works Calibration Certificate
Materiale Acciaio inox
Modello SN55
Dimensioni (L x P x A) 585 x 784 x 514 mm
Lunghezza (sistema metrico) 514 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 784 mm
Altezza (sistema metrico) interno 400 mm
Profondità (sistema metrico) 514 mm
Depth (Metric) Interior 330 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 57 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1700/2000 W
Frequenza 50/60 Hz