Learn More
Memmert™ Universal Oven UN with Natural Convection & TwinDISPLAY
Codice prodotto. 12656987 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
N. di ripiani:
3
4
5
6
8
9
14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12656987
Marca: Memmert™ UN75plus
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance.
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UNplus.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays.
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Natural
Capacità (sistema metrico) 74 L
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Heating Oven
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry
Include PC Software AtmoCONTROL
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UN75PLUS
N. di ripiani 6
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 330 x 400 x 560 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 944 x 514 mm
Lunghezza (sistema metrico) 514 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 944 mm
Altezza (sistema metrico) interno 560 mm
Profondità (sistema metrico) 514 mm
Depth (Metric) Interior 330 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 76 kg
Peso (sistema metrico) 66 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1800/2500 W
Frequenza 50/60 Hz