Learn More
RL Enterprises™ Natural Gas Micro Burner with Tétine Connector
Codice prodotto. 11739777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739777
Specifica
Tipo di gas Natural Gas
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tétine Connector
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.22 kg