Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Narrow Mouth Round Jugs with White Polypropylene PE Foam Lined Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 64 oz. |
| Colore | Natural |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 25 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 252 mm |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 40 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Finitura collo | 38-400 |
| Vedi altri risultati |