Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles without Caps
Codice prodotto. 16174617 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 116
pezzi 160
Codice prodotto. 16174617
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
High Density Polyethylene, natural color, provides good chemical resistance while wide mouth opening is ideal for solids storage
  • Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles offer a space saving design for the workbench.
  • Bottles feature a wide mouth opening, ideal for sampling solids and powders.
  • HDPE provides an excellent moisture barrier and are impact resistant.
  • Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and rough handling when shipping.
  • HDPE provides moisture barrier and are impact resistant
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Materiale HDPE
Quantità 160 Pk.
Finitura collo 43-400
Closure Included No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 149 mm
Product Type Oblong Bottle
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 77 mm