Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
Codice prodotto. 10281651
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
ID collo (sistema metrico):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
pezzi 279
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 50
pezzi 90
Codice prodotto. 10281651
Marca: Kautex™ 2000070531
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
  • Natural translucent color, round bottles
  • Easy to fill and clean
  • Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage 
  • Includes leakproof screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing, Sending Samples, Mailing, Transport, Storage
Forma Collo largo, Rotondo
Materiale Polietilene a bassa densità
ID collo (sistema metrico) 30.8 mm
Quantità 1 ciascuno
Closure Included No
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Bottiglie con collo largo