Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
Codice prodotto. 11371984
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
ID collo (sistema metrico):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
pezzi 279
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 50
pezzi 90
Codice prodotto. 11371984
Marca: Kautex™ 2000770536
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
  • Natural translucent color, round bottles
  • Easy to fill and clean
  • Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage 
  • Includes leakproof screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing, Sending Samples, Mailing, Transport, Storage
Forma Round
Include Closure
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 50 mm
Chiusura parte sostitutiva Screw Closure LDPE
Quantità 4 Pk.
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 226 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Tipo di chiusura Screw Cap