Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
ID collo (sistema metrico):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
pezzi 279
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 50
pezzi 90
Description
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
- Natural translucent color, round bottles
- Easy to fill and clean
- Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage
- Includes leakproof screw closure
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 750 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni |
| Forma | Rotondo |
| Include | Chiusura |
| Materiale | Polietilene a bassa densità |
| ID collo (sistema metrico) | 39.2 mm |
| Chiusura parte sostitutiva | Chiusura a vite in LDPE |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Graduated | No |
| Altezza (sistema metrico) | 173 mm |
| Show More |